Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de cultivo celular de policarbonato Nunc™ en placas multipocillos
BIOPHARMA
Código de producto. p-4522129
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
8 μm
Tipo de placa:
Placa de 12 pocillos
Placa de 24 pocillos
Placa de 6 pocillos
Área de cultivo:
0,47cm2
1,13cm2
3,14 cm2
4,1cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. 10387523
Marca: Thermo Scientific™ 140620
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cultive la mayoría de los tipos de células sin revestimiento de matriz al emplear insertos de membrana de policarbonato en multiplacas Thermo Scientific™ Nunc™.
Características:
  • Tratados con Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta y probados en cuanto a fijación celular.
  • Las pestañas proporcionan un mejor agarre y una cómoda manipulación
  • No tóxicos y apirógenos
Información para pedidos:
Envasados en bolsas resellables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inserto de cultivo celular de policarbonato con tamaño de poro de 0,4 micras en placa de 24 pocillos
Insertos por placa 12
Área de cultivo 0,47cm2
Material Policarbonato (membrana)
Volumen de trabajo (métrico) 0,5 ml
Densidad de los poros < 0,85 x 10^8
Tamaño de poro 0,4 μm
Tipo Inserto de cultivo
Para utilizar con Multiplaca de 24 pocillos
N.° por paquete 12
N.º por caja 48
Tipo de placa Placa de 24 pocillos
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratamiento para cultivo celular
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 24
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.