Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de cultivo celular de policarbonato Nunc™ en placas multipocillos
Código de producto. 10236103
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
8 μm
Tipo de placa:
Placa de 12 pocillos
Placa de 24 pocillos
Placa de 6 pocillos
Área de cultivo:
0,47cm2
1,13cm2
3,14 cm2
4,1cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. 10236103
Marca: Thermo Scientific™ 140656
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cultive la mayoría de los tipos de células sin revestimiento de matriz al emplear insertos de membrana de policarbonato en multiplacas Thermo Scientific™ Nunc™.
Características:
  • Tratados con Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta y probados en cuanto a fijación celular.
  • Las pestañas proporcionan un mejor agarre y una cómoda manipulación
  • No tóxicos y apirógenos
Información para pedidos:
Envasados en bolsas resellables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Insertos de cultivo celular de policarbonato con tamaño de poro de 8 micras en placa de 12 pocillos
Insertos por placa 12
Área de cultivo 1,13cm2
Material Policarbonato (membrana)
Volumen de trabajo (métrico) 1.1mL
Densidad de los poros <0,85 x 10^5
Tamaño de poro 8 μm
Tipo Inserto de cultivo
Para utilizar con Multiplaca de 12 pocillos
N.° por paquete 12
N.º por caja 48
Tipo de placa Placa de 12 pocillos
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratamiento para cultivo celular
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 12
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.