Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunc™ con superficie UpCell™
BIOPHARMA
Código de producto. p-4524644
Change view
Click to view available options
Área de cultivo:
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Cuadriculado:
No cuadriculado
Rejilla
Tamaño de la unidad:
30 PCS
paquete de 6
Código de producto. Área de cultivo Cuadriculado unitSize
10073833 56,7 cm2 No cuadriculado paquete de 6
10592954 21,5 cm2 No cuadriculado 30 PCS
10463665 8,8 cm2 No cuadriculado 30 PCS
10165613 56,7 cm2 Rejilla paquete de 6
10398963 21,5 cm2 Rejilla 30 PCS
5 options
Código de producto. 10073833
Marca: Thermo Scientific™ 174902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fomente la recogida no enzimática de células adherentes para la preservación de la viabilidad de las células y proteínas de superficie con las placas Thermo Scientific™ Nunc™ con superficie UpCell™.
Posibilite la recolección no enzimática de células adherentes para preservar la viabilidad de las células y proteínas de superficie gracias a la superficie sensible a la temperatura de las placas Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Solo tiene que transferir el cultivo a temperatura ambiente para recolectar las células en suspensión o en forma de lámina celular con la ayuda de una membrana de soporte.
Características:
  • Sin tripsinización: proteínas de la superficie celular intactas
  • Sin fuerza física: alta viabilidad celular
  • El diseño de rejilla de 3 x 3 mm en placas de 60 mm y 100 mm permite la recolección de la suspensión de una sola célula o de pequeñas colonias
  • Las útiles membranas incluidas en una placa de 35 mm permiten la recolección de láminas celulares y la creación de modelos tisulares 3D
  • Tiempo mínimo de manipulación manual
Recomendada para:
  • Pasajes de cultivos celulares
  • Análisis de una sola célula
  • Investigación de trasplantes celulares
  • Modelos tisulares 3D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 100 mm, placa UpCell
Área de cultivo 56,7 cm2
Volumen del pocillo (métrico) 12,5 mL (Pozo)
Volumen de trabajo (métrico) 12,5 mL
Tipo Cubeta de cultivo celular
Diámetro exterior (métrico) 92 mm
Altura (métrico) 17 mm
N.° por paquete 1
N.º por caja 6
Tratamiento de superficie UpCell, sensible a la temperatura
Esterilidad Estériles
Cuadriculado No cuadriculado
Forma del pocillo Round, Flat Bottom (F-well)
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Producto diseñado exclusivamente para investigación y de un solo uso.