Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunc™ con superficie UpCell™
Descripción
Posibilite la recolección no enzimática de células adherentes para preservar la viabilidad de las células y proteínas de superficie gracias a la superficie sensible a la temperatura de las placas Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Solo tiene que transferir el cultivo a temperatura ambiente para recolectar las células en suspensión o en forma de lámina celular con la ayuda de una membrana de soporte.
- Sin tripsinización: proteínas de la superficie celular intactas
- Sin fuerza física: alta viabilidad celular
- El diseño de rejilla de 3 x 3 mm en placas de 60 mm y 100 mm permite la recolección de la suspensión de una sola célula o de pequeñas colonias
- Las útiles membranas incluidas en una placa de 35 mm permiten la recolección de láminas celulares y la creación de modelos tisulares 3D
- Tiempo mínimo de manipulación manual
Recomendada para:
Pase de cultivos; análisis de células individuales, investigación del trasplante de células, modelos tisulares tridimensionales
Specifikationer
Specifikationer
| Descripción | 100mm, placa UpCell con rejilla |
| Área de cultivo | 56,7 cm2 |
| Volumen del pocillo (métrico) | 12,5 mL (Pozo) |
| Volumen de trabajo (métrico) | 12,5 mL |
| Tipo | Cubeta de cultivo celular |
| Diámetro exterior (métrico) | 92 mm |
| Altura (métrico) | 17 mm |
| N.° por paquete | 1 |
| N.º por caja | 6 |
| Tratamiento de superficie | UpCell, sensible a la temperatura |
| Visa mer |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Producto diseñado exclusivamente para investigación y de un solo uso.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.