Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Código de producto. p-4522131
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
(sin insertos)
0,4 μm
3 μm
8 μm
N.° de pocillos:
12
24
Tamaño de la unidad:
4 PCS
48 PCS
96 PCS
paquete de 48
paquete de 96
Código de producto. Tamaño de poro N.° de pocillos unitSize
11822700 0,4 μm 24 paquete de 96
11832700 3 μm 24 96 PCS
11842700 8 μm 24 96 PCS
11387684 (sin insertos) 24 4 PCS
11892690 0,4 μm 12 paquete de 48
11802700 3 μm 12 48 PCS
11812700 8 μm 12 paquete de 48
11327694 (sin insertos) 12 4 PCS
8 options
Código de producto. 11822700
Marca: Thermo Scientific™ 141002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Use hasta 24 insertos a la vez con la placa portadora Thermo Scientific™ Nunc™ para insertos de cultivos celulares para cultivos de compartimentos individuales o cultivos con medios compartidos.
El sistema de placas portadoras Thermo Scientific™ Nunc™ está diseñado para permitir tres ajustes distintos de altura de suspensión para los insertos de cultivo celular con el fin de albergar cultivos con una interfase de líquido y aire y varios protocolos de alimentación celular. El sistema de placas portadoras de varios pocillos se suministra con o sin insertos de cultivo celular en embalaje individual.
Características:
  • Cumple con las normas ANSI™
  • Con identificación alfanumérica de pocillos.
  • Membrana de policarbonato disponible con tres tamaños de poro para aumentar la flexibilidad de la investigación.
  • Los insertos son ideales para la adquisición de imágenes 3D y la membrana translúcida se vuelve transparente cuando está húmeda.
  • Las placas portadoras se suministran en dos formatos que se corresponden con nuestras placas tratadas con Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta de 12 y 24 pocillos.
  • La placa portadora de diseño exclusivo tiene una estructura de soporte que permite una altura variable.
  • Simplemente gire el inserto para acoplar una de las tres lengüetas de ajuste de altura en los soportes de la placa portadora.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Insertos por placa 24
Área de cultivo 0,47cm2
Material Policarbonato (membrana)
Volumen de trabajo (métrico) Posición de suspensión baja: 1 ml; posición de suspensión media: 1,5 ml; posición de suspensión alta: 2 ml
Densidad de los poros < 0,85 x 10^8
Tamaño de poro 0,4 μm
Tipo Inserto de cultivo
Para utilizar con Inserto de cultivo celular
N.° por paquete 1
N.º por caja 4
Tipo de placa Sistemas de placas portadoras
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratamiento para cultivo celular
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 24
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.