Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well White Plate, TC Surface, no Lid, Pack of 25
Color:blanco; Esterilidad:estéril; Tapa:sin tapa
Marca: Thermo Scientific™ 165195
826.70 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
Mejoran los trabajos en segundo plano, la autofluorescencia y la diafonía con microplacas de poliestireno blancas y negras de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™.
- Las microplacas negras se recomiendan para la realización de mediciones fluorescentes gracias a la mínima luz con retrodispersión y la fluorescencia de fondo.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0,084 cm2/pocillo | |
25/paq., 100/caja | |
Blanco | |
Poliestireno | |
384 | |
Estéril | |
Plano | |
25 |
Sin tapa | |
16 x 24 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
120 μl | |
De 10 a 100 μl | |
Tratada para cultivo celular | |
100 | |
Case of 100 |