Learn More
Invitrogen™ NuMA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1290)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
204.00€ - 580.00€
Especificaciones
| Antígeno | NuMA |
|---|---|
| Clon | 24GB1290 |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30276617
![]() |
Invitrogen™
MA557526 |
100 μL |
580.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30274939
|
Invitrogen™
MA557527 |
20 μL |
204.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NuMA Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
NuMA (nuclear mitotic apparatus) is a long coil-coiled protein that plays a role in the interphase and mitosis phases of a cell cycle. In interphase, it has been hypothesized to play a structural role in the nucleoskeleton that may be important in nuclear organization and functions. During mitosis, it is associated with spindle microtubule organization and chromosome positioning.Especificaciones
| NuMA | |
| -20°C | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Human, Mouse, Rat | |
| NUMA1 | |
| 6720401E04Rik; AA764025; AL022610; AU014979; centrophilin stabilizes mitotic spindle in mitotic cells; NMP22; NMP-22; Nuclear matrix protein-22; Nuclear mitotic apparatus protein; Nuclear mitotic apparatus protein 1; NUMA; NuMA protein; Numa1; SP-H antigen; structural nuclear protein | |
| NUMA1 | |
| Primary | |
| Affinity chromatography |
| 24GB1290 | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| E9Q7G0, Q14980 | |
| 101706, 308870, 4926 | |
| A synthesized peptide derived from human NUMA1 (aa 2000-2100). | |
| Antibody |