missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NuMA Recombinant Protein Antigen

Código de producto. p-7112730 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de la proteína:
IRFLELQKVASSSSGNNFLSGSPASPMGDILQTPQFQMRRLKKQLADERSNRDELELELAENRKLLTEKDAQIAMMQQRIDRLALLNEKQAASPLEPKEL
TEEGQQILKQPVSERLDFVCSFLQKNRKHPSSPECLVSAQKVLEGSELELAKMTMLLLYHSTMSSKSPRDWEQFEYKIQAELAVILKFVLDHEDGLNLNEDLENFLQKAPVPSTCSST
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Longitud de la proteína unitSize
18235345 IRFLELQKVASSSSGNNFLSGSPASPMGDILQTPQFQMRRLKKQLADERSNRDELELELAENRKLLTEKDAQIAMMQQRIDRLALLNEKQAASPLEPKEL 0.10 ml
18245355 TEEGQQILKQPVSERLDFVCSFLQKNRKHPSSPECLVSAQKVLEGSELELAKMTMLLLYHSTMSSKSPRDWEQFEYKIQAELAVILKFVLDHEDGLNLNEDLENFLQKAPVPSTCSST 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18235345

Marca: Novus Biologicals™ NBP254672PEP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human NuMA The NuMA Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The NuMA Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Longitud de la proteína IRFLELQKVASSSSGNNFLSGSPASPMGDILQTPQFQMRRLKKQLADERSNRDELELELAENRKLLTEKDAQIAMMQQRIDRLALLNEKQAASPLEPKEL
Método de purificación >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Nombre común NUMA1 Recombinant Protein Antigen
Contenido y almacenamiento Store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulación PBS and 1M Urea, pH 7.4
Para utilizar con (aplicación) AC
Alias de gen centrophilin stabilizes mitotic spindle in mitotic cells, nuclear mitotic, apparatus protein 1, NuMA protein
Símbolo de gen NUMA1
Tipo de etiqueta Unlabeled
Peso molecular 29 kDa
Tipo de producto Recombinant Protein Antigen
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Fuente E.coli
Reactividad específica Human
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.