missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NUDT2 Polyclonal antibody specifically detects NUDT2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NUDT2 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | Ap4A hydrolase, Ap4A hydrolase 1, Ap4Aase, APAH1Diadenosine 5'-5'''-P1, bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase (asymmetrical), bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase [asymmetrical], diadenosine 5'-5''-P1, Diadenosine tetraphosphatase, EC 3.6.1.17, MGC10404, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 2, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 2, Nudix motif 2, P4-tetraphosphate asymmetrical hydrolase, P4-tetraphosphate pyrophosphohydrolase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-147 of human NUDT2 (NP_001152.1).,, Sequence:, MALRACGLIIFRRCLIPKVDNNAIEFLLLQASDGIHHWTPPKGHVEPGEDDLETALRETQEEAGIEAGQLTIIEGFKRELNYVARNKPKTVIYWLAEVKDYDVEIRLSHEHQAYRWLGLEEACQLAQFKEMKAALQEGHQFLCSIEA |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?