Descripción
NUDT2 Polyclonal antibody specifically detects NUDT2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NUDT2 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | Ap4A hydrolase, Ap4A hydrolase 1, Ap4Aase, APAH1Diadenosine 5'-5'''-P1, bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase (asymmetrical), bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase [asymmetrical], diadenosine 5'-5''-P1, Diadenosine tetraphosphatase, EC 3.6.1.17, MGC10404, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 2, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 2, Nudix motif 2, P4-tetraphosphate asymmetrical hydrolase, P4-tetraphosphate pyrophosphohydrolase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-147 of human NUDT2 (NP_001152.1).,, Sequence:, MALRACGLIIFRRCLIPKVDNNAIEFLLLQASDGIHHWTPPKGHVEPGEDDLETALRETQEEAGIEAGQLTIIEGFKRELNYVARNKPKTVIYWLAEVKDYDVEIRLSHEHQAYRWLGLEEACQLAQFKEMKAALQEGHQFLCSIEA |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?