missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NUDT15 Monoclonal Antibody (OTI7H2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA811515S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NUDT15 Monoclonal antibody specifically detects NUDT15 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| NUDT15 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9NV35 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 55270 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI7H2 | |
| Unconjugated | |
| NUDT15 | |
| 6530403O17; 7,8-dihydro-8-oxoguanine-triphosphatase NUDT15; 8-oxo-dGTPase NUDT15; A730068G11Rik; mMTH2; MTH2; MutT homolog 2; nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 15; Nucleoside diphosphate-linked to another moiety X hydrolase 15; Nucleotide triphosphate diphosphatase NUDT15; nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 15; nudix hydrolase 15; Nudix motif 15; nudix-type motif 15; NUDT15; NUDT15D; probable 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase NUDT15; probable 8-oxo-dGTP diphosphatase NUDT15; RP11-90M2.1 | |
| Full length human recombinant protein of human NUDT15 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido