missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT15 Monoclonal Antibody (OTI7H2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018005
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17585584 30 μL 30 microlitros
17565584 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17585584

Marca: Origene Technologies TA811515S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NUDT15 Monoclonal antibody specifically detects NUDT15 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno NUDT15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7H2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NUDT15
N.º de referencia del gen Q9NV35
Alias de gen 6530403O17; 7,8-dihydro-8-oxoguanine-triphosphatase NUDT15; 8-oxo-dGTPase NUDT15; A730068G11Rik; mMTH2; MTH2; MutT homolog 2; nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 15; Nucleoside diphosphate-linked to another moiety X hydrolase 15; Nucleotide triphosphate diphosphatase NUDT15; nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 15; nudix hydrolase 15; Nudix motif 15; nudix-type motif 15; NUDT15; NUDT15D; probable 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase NUDT15; probable 8-oxo-dGTP diphosphatase NUDT15; RP11-90M2.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NUDT15 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55270
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.