missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NUDT15 Monoclonal Antibody (OTI7H2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA811515
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mediates the hydrolysis of some nucleoside diphosphate derivatives. Can degrade 8-oxo-dGTP in vitro, suggesting that it may remove an oxidatively damaged form of guanine (7,8-dihydro-8-oxoguanine) from DNA and the nucleotide pool, thereby preventing misincorporation of 8-oxo-dGTP into DNA thus preventing A:T to C:G transversions. Its substrate specificity in vivo however remains unclear. May have a role in DNA synthesis and cell cycle progression throught the interaction with PCNA.Especificaciones
| NUDT15 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9NV35 | |
| NUDT15 | |
| Full length human recombit protein of human NUDT15 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI7H2 | |
| Unconjugated | |
| NUDT15 | |
| MTH2, NUDT15D | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 55270 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido