Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-10 C18 HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 720140.46
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Octadecilo | |
Octadecilo | |
Cromatografía de RP | |
Sí | |
5800 psi (400 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
350 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
hidrófobos | |
150 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
10 μm | |
100 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
15 % | |
Sí | |
Columna HPLC EC |