Includes
Reagents 1 and 2 and PhytoPure Resin
- El protocolo rápido no requiere fenol ni CTAB
- Los dos tamaños de kit proporcionan un escalado económico usando el mismo protocolo sin fenol
- La eliminación efectiva de polisacáridos minimiza la inhibición de las aplicaciones posteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Calidad, longitud y pureza de una extracción fenol-cloroformo sin fenol. Nucleon PhytoPure permite la extracción rápida de cloroformo de ADN genómico de alta calidad y alto peso molecular a partir de muestras de plantas y hongos, con una eliminación eficaz de proteínas también |
| Tipo de muestra | Cebada (fresca, congelada o liofilizada), Maíz (fresco, congelado o liofilizado), Centeno (fresco, congelado o liofilizado), Trigo (fresco, congelado o liofilizado) |
| Para utilizar con (aplicación) | Extrae el ADN de muchas especies de plantas, a partir de material fresco, congelado o liofilizado |
| Incluye | Reactivos 1 y 2 y resina PhytoPure™ |
| Tipo de producto | Nucleon PhytoPure |
| Cantidad | 1000 mg |