Learn More
Cytiva Kit de extracción de ADN genómico Nucleon™ BACC1
Código de producto. 10145834 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 kits
Tamaño de la unidad:
cada uno
10145834 25 kits cada uno
1 options
Código de producto. 10145834
Marca: Cytiva RPN8501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Reactivos A y B, 5,0 M de perclorato de sodio y resinas Nucleon.
Los kits de extracción de ADN Nucleon BACC utilizan una resina Nucleon para unir proteínas, lo que garantiza una gran producción de ADN genómico de gran calidad y alto peso molecular en tan solo una hora
  • Protocolo libre de fenol que solo requiere 30 minutos para completarse
  • El protocolo de cizallamiento bajo proporciona la máxima recuperación de ADN de alto peso molecular
  • Para 50 preparaciones de 1 ml de sangre completa o células cultivadas (de 1 a 3 x 106 células/ml)
  • Disponible en diferentes formatos/escalas de reacción (consulte 45-000-956 y 45-000-960)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El sistema illustra Nucleon BACC extrae rápidamente ADN de alto peso molecular a partir de sangre completa y células cultivadas.
Tipo de muestra Sangre, Cultivos celulares
Para utilizar con (aplicación) Extracción rápida de ADN genómico de alta calidad y peso molecular a partir de cultivos celulares y sangre.
Incluye Reactivos A and B, resinas de 5 M de perclorato de sodio y Nucleon™
Tipo de producto illustra Nucleon BACC1
Cantidad 25 kits
Producción < 12 μg ADN/mg tejido
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .