missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nucleolin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18030906 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18030906 0.025 mL 25 microlitros
18749113 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18030906

Marca: Novus Biologicals NB1001920SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

Nucleolin Polyclonal specifically detects Nucleolin in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nucleolin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:10000-1:20000, Immunohistochemistry 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:3000-1:10000, Immunoprecipitation 1-3ug, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000-1:10000, Knockdown Validated
Formulación Whole antisera with No Preservative
N.º de referencia del gen P19338
Alias de gen C23, FLJ45706, FLJ59041, nucleolin, Protein C23
Símbolos de los genes NCL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 15 residue peptide designed to the C-terminus of human Nucleolin [UniProt# P19338]
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4691
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.