Descripción
Nucleolin Monoclonal specifically detects Nucleolin in Human, Bovine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Nucleolin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | NCL/902 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | C23, FLJ45706, FLJ59041, nucleolin, Protein C23 |
| Símbolos de los genes | NCL |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |