Learn More
Nucleolin Antibody (NCL/8068R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18590066 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18590066 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18590066 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324068AF405
Rabbit Monoclonal Antibody
Nucleolin Monoclonal antibody specifically detects Nucleolin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nucleolin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NCL/8068R
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen C23, FLJ45706, FLJ59041, nucleolin, Protein C23
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Nucleolin protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4691
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ