missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nucleolin Antibody (364-5), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18758271 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18758271 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18758271

Marca: Novus Biologicals NBP247861MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Nucleolin Monoclonal antibody specifically detects Nucleolin in Human, Bovine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nucleolin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 364-5
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C23, FLJ45706, FLJ59041, nucleolin, Protein C23
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno lysate of SU-DHL-1 Nuclei (Uniprot: P19338)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4691
Especies diana Human, Bovine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.