Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytical EC Standard Column
Marca: Macherey-Nagel™ 760154.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
Ciano | |
HPLC | |
Acetonitrilo/agua | |
De 1 a 8 | |
1 unidad | |
L10 | |
Sílice | |
Modo mixto | |
Fase normal e inversa |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
Ciano (CN) | |
7 % | |
Sí | |
Columna estándar EC analítica |