Learn More
Novus Biologicals™ Nucleobindin 1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30047116 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30047116 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30047116
Marca: Novus Biologicals™ NBP329848
Rabbit Polyclonal Antibody
Nucleobindin 1 Polyclonal antibody specifically detects Nucleobindin 1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nucleobindin 1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Alias de gen DKFZp686A15286, FLJ40471, NUCCALNUC, nucleobindin 1, nucleobindin-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Between 411 and 461
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4924
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG