Learn More
Nucleobindin 1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18070719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18070719 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18070719 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297441AF700
Rabbit Polyclonal Antibody
Nucleobindin 1 Polyclonal specifically detects Nucleobindin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nucleobindin 1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp686A15286, FLJ40471, NUCCALNUC, nucleobindin 1, nucleobindin-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Nucleobindin 1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4924
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG