Descripción
Nuclear Membrane Marker Monoclonal specifically detects Nuclear Membrane Marker in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Nuclear Membrane Marker |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | NM97 |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Nuclei of myeloid leukemia biopsy cells |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
For Research Use Only