Learn More
Nuclear Antigen Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: NM2984R, Novus Biologicals™
Código de producto. 18328211 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
18328211 20 μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 18328211 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30730320UG
Rabbit Monoclonal Antibody
Nuclear Antigen Monoclonal specifically detects Nuclear Antigen in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nuclear Antigen
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NM2984R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 0.25-0.5 ug/ml
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Nuclei of HL60 cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG