missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NU6300, MedChemExpress

Código de producto. 16477546
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477546 100 mg 100 miligramos
16497638 10 mg 10 miligramos
16413657 50 mg 50 miligramos
16470108 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477546

Marca: Medchem Express HY18930

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NU6300 is a covalent, irreversible and ATP-competitive CDK2 inhibitor with an IC50 value of 0.16 μM. NU6300 can be used for the research of eukaryotic cell cycle- and transcription-related.

NU6300 is a covalent, irreversible and ATP-competitive CDK2 inhibitor with an IC50 value of 0.16 μM. NU6300 can be used for the research of eukaryotic cell cycle- and transcription-related.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NU6300
CAS 2070015-09-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23N5O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.39 mM)
SMILES O=S(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(OCC3CCCCC3)=C4C(NC=N4)=N2)(C=C)=O
Peso molecular (g/mol) 413.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.49
Porcentaje de pureza 96.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.