missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NTAL Antibody (NAP-07), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18521463 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18521463 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18521463 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500341B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NTAL Monoclonal antibody specifically detects NTAL in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow (Intracellular), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NTAL
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon NAP-07
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow (Intracellular), CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen LABWilliams-Beuren syndrome chromosomal region 15 protein, Linker for activation of B-cells, linker for activation of T cells family, member 2, linker for activation of T-cells family member 2, Membrane-associated adapter molecule, Non-T-cell activation linker, NTALWilliams-Beuren syndrome chromosomal region 5 protein, WBS15, WBSCR15, WBSCR5HSPC046, Williams-Beuren syndrome chromosome region 5, WSCR5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant cytoplasmic domain (amino acids 91-244) of Human NTAL.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7462
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.