missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NT5DC1 Antibody (OTI1E11), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18151806 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18151806 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18151806 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273078APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NT5DC1 Monoclonal specifically detects NT5DC1 in Human, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NT5DC1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E11
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 5′-nucleotidase domain containing 1,5′-nucleotidase domain-containing protein 1, 5′-nucleotidase, cytosolic II-like 1, C6orf200, dJ486I3.1, LP2642, MGC131837, MGC24302,5′-nucleotidase, cytosolic II-like 1 protein, NT5C2L1
Símbolos de los genes NT5DC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human NT5DC1 (NP_689942) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221294.0
Especies diana Human, Rat, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.