Learn More
NT5C3L Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200075578 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18675205 25 μL 25 microlitros
18160559 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18675205
Marca: Novus Biologicals NBP23881825ul
Rabbit Polyclonal Antibody
NT5C3L Polyclonal specifically detects NT5C3L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NT5C3L
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q969T7
Alias de gen 5'-nucleotidase, cytosolic III-like
Símbolos de los genes NT5C3B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IVSNYMDFNEDGFLQGFKGQLIHTYNKNSSVCENCGYFQQLEGKTNVILLGDSIG
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115024
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG