missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NT-proBNP Antibody (13G12cc), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18515451 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18515451 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18515451 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB12014712F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NT-proBNP Monoclonal antibody specifically detects NT-proBNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NT-proBNP
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 13G12cc
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic NT-proBNP, corresponding to a.a.r. 13-27, conjugated with carrier protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4879
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.