missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NT-3 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18661716 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18661716 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18661716

Marca: Novus Biologicals NBP299182PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NT-3 Polyclonal antibody specifically detects NT-3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones ELISA
Conjugado PE
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.