missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NT-3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200060004 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18673866 100 μg 100 microlitros
18692106 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18673866

Marca: Novus Biologicals NBP299182100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NT-3 Polyclonal antibody specifically detects NT-3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NT-3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen HDNF, MGC129711, Nerve growth factor 2, Neurotrophic factor, neurotrophin 3, neurotrophin-3, NGF2, NGF-2, NT3, NT-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human NT-3 (Accession#: P20783-1; Tyr139-Thr257)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4908
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.