missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NT-3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-99182-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NT-3 Polyclonal antibody specifically detects NT-3 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| NT-3 | |
| Polyclonal | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| HDNF, MGC129711, Nerve growth factor 2, Neurotrophic factor, neurotrophin 3, neurotrophin-3, NGF2, NGF-2, NT3, NT-3 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human NT-3 (Accession#: P20783-1; Tyr139-Thr257) | |
| 50 μg | |
| Apoptosis, Cancer | |
| 4908 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido