missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSUN6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18686951 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18686951 0.1 mL 0.01 ml
18633480 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18686951

Marca: Novus Biologicals NBP2930130.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NSUN6 Polyclonal antibody specifically detects NSUN6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NSUN6
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.52, FLJ23743, NOL1/NOP2/Sun and PUA domain-containing protein 1, NOL1/NOP2/Sun domain family 6, NOL1/NOP2/Sun domain family member 6, NOL1/NOP2/Sun domain family, member 6, NOP2/Sun domain family, member 6,4933414E04Rik, NOPD1, nucleolar protein (NOL1/NOP2/sun) and PUA domains 1, putative methyltransferase NSUN6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 220-469 of human NSUN6 (NP_872349.1). NLPSALVSHVLNPQPGEKILDLCAAPGGKTTHIAALMHDQGEVIALDKIFNKVEKIKQNALLLGLNSIRAFCFDGTKAVKLDMVEDTEGEPPFLPESFDRILLDAPCSGMGQRPNMACTWSVKEVASYQPLQRKLFTAAVQLLKPEGVLVYSTCTITLAENEEQVAWALTKFPCLQLQPQEPQIGGEGMRGAGLSCEQLKQLQRFDPSAVPLPDTDMDSLREARREDMLRLANKDSIGFFIAKFVKCKST
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221078
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.