Learn More
NSUN6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Especificaciones
Antígeno NSUN6
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50-1:200
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18633480
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-93013-0.02ml
0.02 mL
190.00€
0.02 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18686951
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-93013-0.1ml
0.1 mL
470.00€
0.01 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
NSUN6 Polyclonal antibody specifically detects NSUN6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
NSUN6
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.52, FLJ23743, NOL1/NOP2/Sun and PUA domain-containing protein 1, NOL1/NOP2/Sun domain family 6, NOL1/NOP2/Sun domain family member 6, NOL1/NOP2/Sun domain family, member 6, NOP2/Sun domain family, member 6,4933414E04Rik, NOPD1, nucleolar protein (NOL1/NOP2/sun) and PUA domains 1, putative methyltransferase NSUN6
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 220-469 of human NSUN6 (NP_872349.1). NLPSALVSHVLNPQPGEKILDLCAAPGGKTTHIAALMHDQGEVIALDKIFNKVEKIKQNALLLGLNSIRAFCFDGTKAVKLDMVEDTEGEPPFLPESFDRILLDAPCSGMGQRPNMACTWSVKEVASYQPLQRKLFTAAVQLLKPEGVLVYSTCTITLAENEEQVAWALTKFPCLQLQPQEPQIGGEGMRGAGLSCEQLKQLQRFDPSAVPLPDTDMDSLREARREDMLRLANKDSIGFFIAKFVKCKST
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
221078
IgG
Affinity purified