Learn More
NSUN4 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200063568 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18613282 0.02 mL 0.02 ml
18628771 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18613282 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2951560.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
NSUN4 Polyclonal antibody specifically detects NSUN4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NSUN4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.29, MGC22960, NOL1/NOP2/Sun domain family 4, NOL1/NOP2/Sun domain family member 4, NOL1/NOP2/Sun domain family, member 4, NOP2/Sun domain family, member 4, putative methyltransferase NSUN4, RP4-603I14.2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-290 of human NSUN4 (NP_950245.2). RYKKKWAATEPKFPAVRLALQNFDMTYSVQFGDLWPSIRVSLLSEQKYGALVNNFAAWDHVSAKLEQLSAKDFVNEAISHWELQSEGGQSAAPSPASWACSPNLRCFTFDRGDISRFPPARPGSLGVMEYYLMDAASLLPVLALGLQPGDIVLDLCAAPGGKTLALLQTGCCRNLAANDLSPSRIARLQKILHSYVPEEIRDGNQVRVTSWDGRKWGELEGDTYDRVLVDVPCTTDRHSLHEEENNIFKRSRKKERQILPVLQVQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 387338
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG