missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSRP1 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18772292 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18772292 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18772292

Marca: Novus Biologicals NBP241139MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

NSRP1 Polyclonal antibody specifically detects NSRP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NSRP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCDC55, coiled-coil domain containing 55, coiled-coil domain-containing protein 55, DKFZp434K1421, FLJ37233, HSPC095, NSRP70, nuclear speckle splicing regulatory protein 1
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human CCDC55. The immunogen is located within amino acids 430 - 480 of CCDC55. Amino Acid Squence: VQSSERNQDRKESSPN
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84081
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.