missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSP 5 alpha 3 alpha Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5087408 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18036454 0.025 mL 25 microlitros
18006555 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18036454

Marca: Novus Biologicals NB100518SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NSP 5 alpha 3 alpha Polyclonal specifically detects NSP 5 alpha 3 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NSP 5 alpha 3 alpha
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.1% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q5M775
Alias de gen cytospin-B, CYTSBcytospin B, FLJ36955, HCMOGT-1, NSP, NSP5, Nuclear structure protein 5, sperm antigen HCMOGT 1, Sperm antigen HCMOGT-1, sperm antigen with calponin homology and coiled coil domains 1, sperm antigen with calponin homology and coiled-coil domains 1cytokinesis and spindle organization B, sperm antigen with calponin-like and coiled coil domains 1, structure protein NSP5a3a, structure protein NSP5a3b, structure protein NSP5b3a, structure protein NSP5b3b
Símbolos de los genes SPECC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno An internal synthetic peptide made to the human NSP 5 alpha 3 alpha protein sequence (between residues 200-300). [UniProt# Q5M775]
Peso molecular del antígeno 80 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92521
Especificidad de la prueba Human. Immunogen has 93% homology with mouse and 87% homology with rat.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.