missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSP 5 alpha 3 alpha Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18729172 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18729172 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18729172 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100517MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NSP 5 alpha 3 alpha Polyclonal antibody specifically detects NSP 5 alpha 3 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NSP 5 alpha 3 alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cytospin-B, CYTSBcytospin B, FLJ36955, HCMOGT-1, NSP, NSP5, Nuclear structure protein 5, sperm antigen HCMOGT 1, Sperm antigen HCMOGT-1, sperm antigen with calponin homology and coiled coil domains 1, sperm antigen with calponin homology and coiled-coil domains 1cytokinesis and spindle organization B, sperm antigen with calponin-like and coiled coil domains 1, structure protein NSP5a3a, structure protein NSP5a3b, structure protein NSP5b3a, structure protein NSP5b3b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno An internal synthetic peptide made to the human NSP 5 alpha 3 alpha protein sequence (between residues 1-100). [UniProt# Q5M775]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92521
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.