missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSMCE1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18555991 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18555991 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18555991 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298533JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NSMCE1 Polyclonal antibody specifically detects NSMCE1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NSMCE1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Non-SMC element 1 homolog, non-SMC element 1 homolog (S. cerevisiae), non-structural maintenance of chromosomes element 1 homolog, NSE1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NSMCE1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 197370
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.