Learn More
NSDHL Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200104051 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30227224 100 μL 100 microlitros
30230547 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30227224
Marca: Novus Biologicals NBP333288100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
NSDHL Monoclonal antibody specifically detects NSDHL in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NSDHL
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen EC 1.1.1.170, H105e3, member 1, NAD(P) dependent steroid dehydrogenase-like, SDR31E1, sterol-4-alpha-carboxylate 3-dehydrogenase, decarboxylating, XAP104
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-150 of human NSDHL (NP_057006.1).,, Sequence:, GQHMVEQLLARGYAVNVFDIQQGFDNPQVRFFLGDLCSRQDLYPALKGVNTVFHCASPPPSSNNKELFYRVNYIGTKNVIETCKEAGVQKLILTSSASVIF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50814
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG