Learn More
DWK Life Sciences Matraz de filtrado DURAN™
El aparato de filtración se puede utilizar con un filtro apropiado para el análisis de partículas o la filtración clarificante y estéril. Es posible dar soporte a la filtración mediante vacío.
Marca: DWK Life Sciences 242025404
77.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- Aplicaciones prácticamente universales, ya que el medio solo entra en contacto con vidrio y PTFE
- El embudo a escala simplifica la dosificación y el análisis (cabezal de filtro graduado)
- Además del plato de filtro ranurada, también se pueden utilizar platos de vidrio poroso con diferentes porosidades gracias al soporte de placas de PTFE
- Limpieza fácil y rápida desde ambos lados gracias a sus placas filtrantes y adaptadores de PTFE intercambiables
- El matraz de filtración de DURAN™ probado y demostrado y la conexión de la manguera de PTFE (adecuado para tubos con un diámetro interior de 8 mm) permite trabajar de forma segura en el laboratorio
- Las placas reemplazables y el adaptador de PTFE junto con la pinza permiten cambiar rápidamente las porosidades o sustituir los filtros
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Matraz de filtración con junta esmerilada estándar 45/40 pulgadas, 1000 ml | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1/paq. | |
Sí |
1000 mL | |
Filtración gruesa y fina; filtración sin papel de filtro; filtración; análisis de residuos; filtración analítica; purificación de soluciones acuosas y orgánicas; análisis de contaminación de partículas; pruebas de contaminación bacteriana; adecuadas para tapón de rosca GL 14 (n.º de cat. 29 227 05 08) | |
GL14 |