missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nrf1 Antibody (NRF1/2609), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18550161 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18550161 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18550161 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308773AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Nrf1 Monoclonal antibody specifically detects Nrf1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nrf1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NRF1/2609
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Alpha palindromic-binding protein, ALPHA-PAL, EWG, NRF-1, nuclear respiratory factor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Nrf1 protein (Uniprot: Q16656)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4899
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.