Learn More
Abnova™ NRAS (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGQEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNSKSFADINLYREQIKRVKDSDDVPMVLVGNKCDLPTRTVDTKQAHELAKSYGIPFIETSAKTRQGVEDAFYTLVREIRQYRMKKLNSSDDGTQGCMGLPCVVM
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_002515.1 |
| ID de gen (Entrez) | 4893 |
| Nombre | neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | ALPS4, N-ras, NRAS1 |
| Símbolo de gen | NRAS |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |