missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals NRAS Antibody (2A3), Novus Biologicals™

Código de producto. 18306888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18306888 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18306888

Marca: Novus Biologicals H00004893M01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NRAS Monoclonal antibody specifically detects NRAS in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NRAS
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2A3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH05219
Alias de gen ALPS4, GTPase NRas, HRAS1, neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog, N-ras, N-ras protein part 4, NRAS1, NS6, Transforming protein N-Ras, v-ras neuroblastoma RAS viral oncogene homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NRAS (AAH05219, 90 a.a. ~ 189 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. FADINLYREQIKRVKDSDDVPMVLVGNKCDLPTRTVDTKQAHELAKSYGIPFIETSAKTRQGVEDAFYTLVREIRQYRMKKLNSSDDGTQGCMGLPCVVM
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4893
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.