Learn More
NRAS Antibody (06), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
231.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | NRAS |
|---|---|
| Clon | 06 |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:1000-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18699187
|
Novus Biologicals
NBP3-05798-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18611229
|
Novus Biologicals
NBP3-05798-50ul |
50 μg |
231.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NRAS Monoclonal antibody specifically detects NRAS in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISAEspecificaciones
| NRAS | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:1000-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ALPS4, GTPase NRas, HRAS1, neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog, N-ras, N-ras protein part 4, NRAS1, NS6, Transforming protein N-Ras, v-ras neuroblastoma RAS viral oncogene homolog | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human NRAS (Uniprot#: P01111; Met1-Cys186). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 06 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, mTOR Pathway | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 4893 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |