Learn More
NRARP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18681661 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18681661 0.02 mL 0.02 ml
18623170 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18681661
Marca: Novus Biologicals NBP2934890.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
NRARP Polyclonal antibody specifically detects NRARP in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NRARP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen MGC61598, NOTCH-regulated ankyrin repeat protein, notch-regulated ankyrin repeat-containing protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-114 of human NRARP (NP_001004354.1). MSQAELSTCSAPQTQRIFQEAVRKGNTQELQSLLQNMTNCEFNVNSFGPEGQTALHQSVIDGNLELVKLLVKFGADIRLANRDGWSALHIAAFGGHQDIVLYLITKAKYAASGR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 441478
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG