Learn More
NPY5R Antibody (SR1903), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200005517 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18652394 100 μg 100 microlitros
18627604 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18652394
Marca: Novus Biologicals NBP322491100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
NPY5R Monoclonal antibody specifically detects NPY5R in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NPY5R
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR1903
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen neuropeptide Y receptor type 5, neuropeptide Y receptor Y5, NPYR5NPY5-R, NPY-Y5 receptor, NPYY5-R, Y5 receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human NPY5R (Uniprot #: Q15761)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4889
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG