missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPY2R Antibody (557521) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 18591577 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18591577 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591577

Marca: Novus Biologicals FAB10211Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NPY2R Monoclonal antibody specifically detects NPY2R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NPY2R
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 557521
Conjugado DyLight 755
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen neuropeptide Y receptor type 2, neuropeptide Y receptor Y2, NPY2-R, NPY-Y2 receptor, Y2 receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived transfected with recombinant human NPY2R, Met1-Val381, Accession # P49146
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4887
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.