Learn More
NPY2R Antibody (557521) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Código de producto. 18541075 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18541075 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18541075 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10211E
Mouse Monoclonal Antibody
NPY2R Monoclonal antibody specifically detects NPY2R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NPY2R
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 557521
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen neuropeptide Y receptor type 2, neuropeptide Y receptor Y2, NPY2-R, NPY-Y2 receptor, Y2 receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived transfected with recombinant human NPY2R, Met1-Val381, Accession # P49146
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4887
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1